Learn More
IKA™ Protection de plaque en acier inox
Code produit 10346641 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
560 mm
800 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10346641 560 mm 1 pièce
10354581 800 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10346641 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003160000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce support de plaque avec les agitateurs magnétiques numériques IKA. Les supports de plaques IKA sont dotés d’une structure robuste en acier inox et d’une feuille de métal antidérapante.
Utilisez ce support pour plaque avec IKA agitateurs magnétiques numériques. IKA Les supports pour plaques sont en acier inoxydable et une aluminium incluse.
  • Diamètre de la tige de support : 16 mm
  • Charge maximale : 5 kg
  • Dimensions (P x l) : 316 x 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 560 mm
Diamètre (métrique) de la tige 16 mm
Type de produit Support de plaque
Forme Rectangulaires
Couleur Gris
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 5 kg