Learn More
Fisherbrand™ Rack en acier inox pour congélateurs verticaux
Code produit 11835390 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
16 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11835390 16 boîtes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11835390
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient à la plupart des grandes marques jusqu'à 53 cm de hauteur. Le support vertical en acier inoxydable pour congélateur permet un stockage sûr des échantillons congelés.
  • Des supports de fixation robustes garantissent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile.
  • Les rayonnages permettent de stocker des boîtes d'une surface au sol maximale de 135 x 135 mm et d'accueillir des boîtes d'une hauteur maximale de 53 mm.
Specifications
Couleur Argent
Hauteur (métrique) 225 mm
Hauteur (impériale) 8,9 in
Longueur (métrique) 556 mm
Longueur (impériale) 21,9 in
Largeur (métrique) 140 mm
Largeur (impériale) 5,5 in
Dimensions (L x l x H) 556 x 140 x 225 mm
À utiliser avec (équipement) cryoboîtes de 53 mm de hauteur
Capacité 16 boîtes
Quantité 1 de chaque
Array 4 x 4
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Rack de stockage cryogénique
Withstand Temperature (Metric) -20 °C