Learn More
Fisherbrand™ Bases de statif rectangulaires
Code produit 11538102 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11538102 250 mm 1 pièce
11518102 160 mm -
11548102 315 mm 1 pièce
11528102 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11538102
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour aider à tenir sur l’équipement de paillasse et la verrerie. Les bases de support de statif rectangulaires Fisherbrand™ sont fabriquées en acier fini acrylique bleu.
  • Sans tige
  • Avec trou de 10 mm
  • Équipé de pieds en caoutchouc
  • Fileté au centre d’un côté court
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 250 x 160 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Comprend Avec pieds en caoutchouc
Type de produit Support de cornue
Couleur Bleu