Learn More
Fisherbrand™ Louches d’échantillonnage en acier inoxydable
Code produit 11528122 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,12 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11528122 0,12 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11528122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.45€
    76.58€ / 1 pièces
    Économisez 13.87€
    15% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces louches d’échantillonnage en acier inoxydable avec coupes coniques sont parfaites pour les laboratoires, les recherches et autres environnements.
  • Louche pour échantillonnage en laboratoire, coupe coniques, en acier inoxydable 304 spec 18/8 finition non magnétique et brillante
  • Style de coupe - Conique
  • Les coupes ont un bec verseur
  • Manche argobrasé sur la coupelle pour une durabilité accrue et conception sans fissures
  • Coupes sans fissure
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Échantillonneur à immersion
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0,12 L
Longueur (métrique) de la poignée 150 mm