Learn More
Fisherbrand™ Louches d’échantillonnage en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Louche d’échantillonnage de laboratoire avec coupelle conique
- Spécification d’acier inoxydable 304
- 18/8 non magnétique, finition brillante
- Manche argobrasé sur la coupelle pour une durabilité accrue et conception sans fissures
- Les coupelles sans fissures sont dotées d’un bec verseur
- Autoclavable
- Peuvent être utilisées avec la plupart des liquides
- Conçues pour le prélèvement et l’expédition d’échantillons à partir d’une source unique
- Style : droit
- Élimine les risques de contamination croisée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à immersion |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de poignée | Agro-alimentaire |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Longueur (métrique) de la poignée | 381 mm |