Learn More
Fisherbrand™ Louches d’échantillonnage en acier inoxydable
Code produit 11538122 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
60 mL
120 mL
230 mL
300 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11538122 120 mL 1 pièce
11508122 10 mL 1 pièce
11518122 60 mL 1 pièce
11548122 230 mL 1 pièce
11558122 300 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11538122
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prélevez et expédiez vos échantillons de manière optimale à partir d’une seule source avec la louche d’échantillonnage en acier inoxydable. Une louche d’échantillonnage de laboratoire avec coupelle conique ; les louches d’échantillonnage en acier inoxyda
  • Louche d’échantillonnage de laboratoire avec coupelle conique
  • Spécification d’acier inoxydable 304 
  • 18/8 non magnétique, finition brillante
  • Manche argobrasé sur la coupelle pour une durabilité accrue et conception sans fissures
  • Les coupelles sans fissures sont dotées d’un bec verseur
  • Autoclavable
  • Peuvent être utilisées avec la plupart des liquides
  • Conçues pour le prélèvement et l’expédition d’échantillons à partir d’une source unique
  • Style de coupe - Conique
  • Élimine les risques de contamination croisée
Spécification
Type de produit Échantillonneur à immersion
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Type de poignée Agro-alimentaire
Capacité (métrique) 120 mL
Longueur (métrique) de la poignée 381 mm