Learn More
S Murray™ Scalpels en acier inoxydable
Code produit 12992545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de lame Conditionnement
12992545 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12992545 Fournisseur S Murray™ Code fournisseur D021/G3
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces scalpels pour la coupe du cartilage. Les scalpels en acier inox S Murray™ possèdent une structure en acier inox alors que la lame et la poignée sont fixes.
  • Longueurs de 35, 45 et 50 mm disponibles
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Longueur (métrique) de lame 45 mm
Matériau de la poignée Acier inoxydable