Learn More
Rogo Sampaic™ Scalpels à lame fixe
Code produit 11708551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de lame Conditionnement
11708551 40 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11708551 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FMB003
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellents pour les besoins de découpe et de dissection en laboratoire. Rogo Sampaic™ Les scalpels à lame fixe sont fabriqués en acier inoxydable durable et esthétique.
  • Longueur de la poignée : 100 mm
  • Longueur de lame fixe de 40 mm
  • Fournis 10/boîte
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Matériau de la poignée Métal