Learn More
Rogo Sampaic™ Ciseaux en acier inoxydable
Product Code. 11706145
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Type de pointe:
Rond/rond
Tranchant
Tranchant / rond
À utiliser avec (application):
Anatomique
Dissection
Iris
Metzenbaum
Noyes micro
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Type de pointe À utiliser avec (application) Unit Size
11706145 115 mm Tranchant Noyes micro 1 pièce
11738531 140 mm Rond/rond Anatomique 10 pièces
11796135 120 mm Rond/rond Dissection 10 pièces
11768531 110 mm Tranchant Iris 10 pièces
11786135 140 mm Rond/rond Metzenbaum 10 pièces
11748531 140 mm Tranchant / rond Anatomique 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11706145 Supplier Rogo Sampaic™ Supplier No. FMN025
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Idéals pour une variété d’applications de découpe en laboratoire. Les ciseaux en acier inox Rogo Sampaic™ ont une élégante finition polie mate.
  • Acier inox de grade chirurgical
  • Disponibles dans différents styles : Metzenbaum, dissection, iris, anatomique
Specifications
Type de produit Micro-ciseaux
Longueur (métrique) 115 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Noyes micro
Type de pointe Tranchant