Learn More
Amsta Rostfritt Cuillères en acier inox
Code produit. 11701836
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1 L
1,5 L
2 L
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) missing translation for 'unitSize'
11701836 1,5 L 1 pièce
11791826 1 L 1 pièce
11731776 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11701836 Supplier Amsta Rostfritt Supplier No. 517551,5
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Godets fabriqués pour la manipulation de produits chimiques, etc. Fabriqués avec une plaque d’acier inox résistante à l’acide de 0,8 mm (EN1.4404).
Entièrement soudés avec des poignées brasées antidérapantes avec les mains sales.
Specifications
Type de produit Pelle
Matériau Acier inoxydable
Volume (métrique) 1,5 L