Learn More
Fisherbrand™ Forceps à pointe tranchante en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Forceps revêtus de PTFE, fournissant une surface non adhésive à laquelle très peu de substances solides ou liquides adhéreront de façon permanente.
- Résistants aux produits chimiques et autoclavables
- Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
- Aucune quantité critique perdue en raison de l’adhérence
- Aucune accumulation sur les surfaces
- Idéal pour une utilisation dans des conditions de laboratoire strictes
- Excellentes propriétés hydrophobes pour un nettoyage facile et peuvent être stérilisées à la vapeur ou chimiquement
- Avec broche de guidage
Specifications
Specifications
| Type de produit | Forceps |
| Matériau | Acier inoxydable revêtu de PTFE |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Nb par paquet | Chaque |
| Modèle | Mâchoires dentelées |
| Type de pointe | Sharp |