Learn More
Fisherbrand™ Forceps à pointe tranchante en acier inoxydable
Code produit 11582113 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique) du corps:
115 mm
130 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) du corps unitSize
11582113 160 mm 1 pièce
11562113 115 mm 1 pièce
11572113 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11582113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une surface non adhésive avec revêtement en PTFE auquel très peu de substances solides ou liquides adhérent de façon permanente. Les forceps à pointe tranchante en acier inox Nickel Electro™ ont d’excellentes propriétés hydrophobes qui facilitent le nettoyage et peuvent être stérilisés à la vapeur ou chimiquement.
Forceps revêtus de PTFE, fournissant une surface non adhésive à laquelle très peu de substances solides ou liquides adhéreront de façon permanente.
  • Résistants aux produits chimiques et autoclavables
  • Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
  • Aucune quantité critique perdue en raison de l’adhérence
  • Aucune accumulation sur les surfaces
  • Idéal pour une utilisation dans des conditions de laboratoire strictes
  • Excellentes propriétés hydrophobes pour un nettoyage facile et peuvent être stérilisées à la vapeur ou chimiquement
  • Avec broche de guidage
Spécification
Type de pointe Sharp
Nb par paquet Pièce
Matériau Acier inox revêtu de PTFE
Type de produit Forceps
Hauteur (métrique) du corps 160 mm
Modèle Mâchoires dentelées