Learn More
Bochem™ Forceps aux pointes tranchantes en acier inoxydable
Code produit 10162601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
130 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10162601 145 mm 1 pièce
10458242 105 mm 1 pièce
10274031 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10162601 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 1133
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En acier inox. Les forceps à pointe tranchante en acier inox Bochem™ conviennent à une grande variété d’applications de laboratoire.
  • Avec broche de guidage
  • Pointes tranchantes
  • Acier inox
Spécification
Type de produit Forceps
Longueur (métrique) 145 mm
Matériau Acier inoxydable
Comprend Broche de guidage
Nb par paquet 1/boîte
Type de pointe Sharp