Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Code produit 11512143 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106μ m
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
180 μm
200 μm
2mm
212 μm
2,36mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
300 μm
315 μm
3,35mm
355 μm
400 μm
425 μm
500μ m
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosité Tamaño de la unidad
11512143 53 μm 1 pièce
11572143 106μ m 1 pièce
11582163 1,25mm 1 pièce
11592163 1,4mm 1 pièce
11592143 150 μm 1 pièce
11502153 160 μm 1 pièce
11512153 180 μm 1 pièce
11522173 2mm 1 pièce
11522153 200 μm 1 pièce
11532153 212 μm 1 pièce
11542173 2,5mm 1 pièce
11582133 25 μm 1 pièce
11552173 2,8mm 1 pièce
11552153 300 μm 1 pièce
11562173 3,35mm 1 pièce
11592133 38 μm 1 pièce
11582153 400 μm -
11572153 355 μm 1 pièce
11592153 425 μm 1 pièce
11502163 500μ m 1 pièce
11532143 75 μm 1 pièce
11532163 710 μm 1 pièce
11512163 600 μm 1 pièce
11522163 630 μm 1 pièce
11542163 800 μm 1 pièce
11542143 80 μm 1 pièce
11552143 90 μm 1 pièce
11552163 850 μm 1 pièce
11562153 315 μm 1 pièce
11572163 1,18mm 1 pièce
11502173 1,6mm 1 pièce
11512173 1,7mm -
11532173 2,36mm 1 pièce
11562143 100 μm 1 pièce
11582143 125 μm 1 pièce
11562163 1 mm 1 pièce
11502143 45 μm 1 pièce
11522143 63 μm 1 pièce
11542153 250 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Product Code. 11512143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.60€
    64.44€ / 1 pièces
    Économisez 6.16€
    8% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Fisherbrand™ Le tamis d'essai en acier inoxydable avec treillis métallique tissé a un diamètre de 100 mm.
Tamis d'essai de 100 mm de diamètre avec cadre en acier inoxydable et treillis métallique tissé. Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service. Maillages et diamètres de tamis supplémentaires disponibles : veuillez contacter le service clientèle pour plus de détails.
Specifications
Quantité 1 de chaque
Porosité 53 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité Certificat de conformité, BS 410: Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Certificat de conformité et fiche d’enregistrement
Diamètre (métrique) externe 100mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Fil tissé