Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Code produit 11542153 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106μ m
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
180 μm
200 μm
2mm
212 μm
2,36mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
300 μm
315 μm
3,35mm
355 μm
400 μm
425 μm
500μ m
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Conditionnement:
1 pièce
39 product options available for selection
| Code produit | Porosité | Conditionnement |
|---|---|---|
| 11542153 | 250 μm | 1 pièce |
| 11572143 | 106μ m | 1 pièce |
| 11582163 | 1,25mm | 1 pièce |
| 11592163 | 1,4mm | 1 pièce |
| 11592143 | 150 μm | 1 pièce |
| 11502153 | 160 μm | 1 pièce |
| 11512153 | 180 μm | 1 pièce |
| 11522173 | 2mm | 1 pièce |
| 11522153 | 200 μm | 1 pièce |
| 11532153 | 212 μm | 1 pièce |
| 11542173 | 2,5mm | 1 pièce |
| 11582133 | 25 μm | 1 pièce |
| 11552173 | 2,8mm | 1 pièce |
| 11552153 | 300 μm | 1 pièce |
| 11562173 | 3,35mm | 1 pièce |
| 11592133 | 38 μm | 1 pièce |
| 11582153 | 400 μm | - |
| 11572153 | 355 μm | 1 pièce |
| 11592153 | 425 μm | 1 pièce |
| 11502163 | 500μ m | 1 pièce |
| 11512143 | 53 μm | 1 pièce |
| 11532143 | 75 μm | 1 pièce |
| 11532163 | 710 μm | 1 pièce |
| 11512163 | 600 μm | 1 pièce |
| 11522163 | 630 μm | 1 pièce |
| 11542163 | 800 μm | 1 pièce |
| 11542143 | 80 μm | 1 pièce |
| 11552143 | 90 μm | 1 pièce |
| 11552163 | 850 μm | 1 pièce |
| 11562153 | 315 μm | 1 pièce |
| 11572163 | 1,18mm | 1 pièce |
| 11502173 | 1,6mm | 1 pièce |
| 11512173 | 1,7mm | - |
| 11532173 | 2,36mm | 1 pièce |
| 11562143 | 100 μm | 1 pièce |
| 11582143 | 125 μm | 1 pièce |
| 11562163 | 1 mm | 1 pièce |
| 11502143 | 45 μm | 1 pièce |
| 11522143 | 63 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Code produit
11542153
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Utilisez le code promo 28038
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
41.58 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Porosité | 250 μm |
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | Partie 1 : 2000, ISO 3310 : Partie 1 : 2000, BS410 |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Comprend | Certificat de conformité et fiche d’enregistrement |
| Diamètre (métrique) externe | 100mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Fil tissé |