Learn More
RETSCH Couteau de rechange en acier inoxydable
Code produit 11229969 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broyeur à couteaux Grindomix GM 200
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11229969 Broyeur à couteaux Grindomix GM 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11229969 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 02.446.0047
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tourne au centre du récipient de broyage Grindomixer GM 200. Le couteau de rechange en acier inoxydable Retsch™ permet la fragmentation et le broyage fin selon le sens de rotation. Le couteau est indirectement entraîné par un puissant moteur de 900
Deux lames robustes et tranchantes tournent au centre du récipient de broyage. Selon le sens de rotation, la fragmentation s’effectue avec le côté émoussé (fragmentation préliminaire) ou le côté tranchant (broyage fin). Le couteau est entraîné indirectement par un moteur puissant de 900 W. La vitesse pré-sélectionnable maintenue électroniquement assure une adaptation optimale aux exigences spécifiques des applications et des résultats de broyage reproductibles.
  • Applications de réduction de la taille, d’homogénéisation et de mélange
  • Domaines d’application : agriculture, biologie, alimentation, médecine / produits pharmaceutiques
  • Matière première : molle, dureté moyenne, élastique, contenant de l’eau, de la graisse ou de l’huile, sèche, fibreuse
  • Taille de l’échantillon : 40 mm
  • Finesse finale : <300 μm
  • Matériau des outils de broyage : Acier inox / titane
  • Matériau de fixation de la lame : PVDF
Spécification
Type de produit Couteau de rechange
Capacité (métrique) Avec couvercle standard : 1 000 ml
Avec couvercle pour la fragmentation : 500 ml
Avec couvercle à gravité : 400 à 800 ml
À utiliser avec (application) Fragmentation, broyage fin, homogénéisation et mélange d’aliments d’une taille allant jusqu’à 40 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur à couteaux Grindomix GM 200
Temps de broyage 1 seconde à 3 minutes
Matériau Acier inoxydable, titane