Learn More
Huenersdorf™ Insert pour tamis de rechange en acier inoxydable pour entonnoirs de 105 mm
Code produit 10693675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,42mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité
10693675 0,42mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10693675 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 958300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.41€
    2.50€ / 1 pièces
    Économisez 1.91€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Insert de tamis de rechange à utiliser avec les entonnoirs de 105 mm.
  • Calibre des fils : 0,16 mm
  • Taille de maille : 0,42 mm
  • En acier inox
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) du disque 105mm
À utiliser avec (équipement) Entonnoir à tambour 953100
Porosité 0,42mm