Learn More
Fisherbrand™ Ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 10 Paquets |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Type de produit | Spatule |
| Finition | Finition brillante |
| À utiliser avec (application) | Applications stériles |
| Largeur (métrique) | 20 mm |
| Dimensions (L x l) | 210 x 20 mm |
| Température (métrique) Max | -196°C à +550°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
| Afficher plus |