Learn More
Tenak™ Rack de congélateurs vertical en acier inox pour boîtes cryogéniques
Code produit 15210664 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (25)
Boîtes (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Array Conditionnement
15210664 Boîtes (20) 5 x 4 1 pièce
15250654 Boîtes (12) 4 x 3 1 pièce
11501825 Boîtes (16) 4 x 4 1 pièce
15210674 Boîtes (25) 5 x 5 1 pièce
15290664 Boîtes (20) 4 x 5 1 pièce
15250684 Boîtes (12) 3 x 5 1 pièce
15250664 Boîtes (28) 7 x 4 1 pièce
15250704 Boîtes (10) 2 x 5 1 pièce
15268373 Boîtes (15) 5 x 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15210664 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE23134
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les racks de boîtes cryogéniques en acier inox pour congélateurs verticaux Tenak™ pour vos besoins de stockage cryogénique. Les divers racks en acier inox pour congélateurs de laboratoire peuvent accueillir différentes hauteurs et quantités
  • Convient à toutes les marques de congélateurs verticaux
  • Acier inox
  • Pour des boîtes cryogéniques de diverses capacités
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Capacité Boîtes (20)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 20
À utiliser avec (application) S’adapte à toute marque et à tout modèle de congélateur
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1
Quantité 1 de chaque
Profondeur (métrique) 558 mm
Type de produit Rack standard
Étagères 20
Hauteur (métrique) 276 mm
Array 5 x 4
Largeur (métrique) 139 mm