Learn More
IKA™ Tige de support en acier inoxydable
Code produit 10120881 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
450 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
10120881 450 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10120881 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001545100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tige pour tous les agitateurs magnétiques avec douille filetée M10. Les tiges de support en acier inoxydable IKA™ sont en acier inoxydable AISI 304 robuste.
  • Diamètre : 10 mm
  • Longueur : 450 mm
Informations sur la commande
Longueur métrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 450 mm
Quantité 1 unité
Type Tige-support
Matériau Acier inoxydable