Learn More
Branson Ultrasonics™ Cuves en acier inoxydable, couvercle de chariot en polystyrène et ABS, bain à ultrasons
Code produit 10049410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
40 kHz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence Conditionnement
10049410 40 kHz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10049410 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 000001100
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Fréquence 40 kHz
Capacité (métrique) 0,5 L
Profondeur (métrique) intérieure 90 mm
Profondeur (métrique) du réservoir 115 mm
Hauteur (métrique) extérieure 112 mm
Hauteur (métrique) intérieure 55 mm
Puissance 40 w
Largeur (métrique) 225 mm
Largeur (métrique) intérieure 115 mm