Learn More
RETSCH Tamis d'essai en acier inoxydable, 200 mm de diamètre x 25 mm de hauteur, dimensions des pores en micromètres, ISO 3310/1
Code produit 10596212 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106μ m
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
10596212 200 μm 1 pièce
10564872 106μ m 1 pièce
10761233 112 μm 1 pièce
10186211 140 μm 1 pièce
10739512 160 μm 1 pièce
10146211 20 μm 1 pièce
10196451 212 μm 1 pièce
10014921 224 μm 1 pièce
10330182 25 μm 1 pièce
10699911 280 μm 1 pièce
10298921 300 μm 1 pièce
10630102 315 μm 1 pièce
10238491 32 μm 1 pièce
10496231 355 μm 1 pièce
10574672 36 μm 1 pièce
10330862 400 μm 1 pièce
10701233 38 μm 1 pièce
10460022 40 μm 1 pièce
10125981 425 μm 1 pièce
10135981 450 μm -
10349511 45 μm 1 pièce
10106311 50 μm -
10288921 53 μm 1 pièce
10258781 560 μm 1 pièce
10034801 56 μm 1 pièce
10690102 600 μm 1 pièce
15630369 630 μm 1 pièce
10447581 710 μm 1 pièce
10054801 71 μm 1 pièce
10711623 75 μm 1 pièce
10690082 80 μm -
10259021 850 μm 1 pièce
10065061 900 μm 1 pièce
10600092 90 μm 1 pièce
10461973 180 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Code produit 10596212 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.122.000200
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis d'essai en acier inoxydable ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponible dans une vaste gamme de tailles de pores micrométriques.
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 25 mm
  • ISO 3310/1
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 200 μm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 25mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable