Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en micromètres, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en micromètres, ISO 3310/1
Code produit 10760273 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
42 product options available for selection
| Code produit | Porosité | Conditionnement |
|---|---|---|
| 10760273 | 20 μm | 1 pièce |
| 10437771 | 106 μm | 1 pièce |
| 10370522 | 112 μm | 1 pièce |
| 10447771 | 125 μm | 1 pièce |
| 10749702 | 140 μm | 1 pièce |
| 10370572 | 150 μm | 1 pièce |
| 10418541 | 160 μm | 1 pièce |
| 10310722 | 212 μm | 1 pièce |
| 10065001 | 224 μm | 1 pièce |
| 10015041 | 280 μm | 1 pièce |
| 10488531 | 25 μm | 1 pièce |
| 10166121 | 300 μm | 1 pièce |
| 10514112 | 315 μm | 1 pièce |
| 10176121 | 355 μm | 1 pièce |
| 10248781 | 32 μm | 1 pièce |
| 10594102 | 36 μm | 1 pièce |
| 10594292 | 38 μm | 1 pièce |
| 10584682 | 400 μm | 1 pièce |
| 10791233 | 425 μm | 1 pièce |
| 10476811 | 450 μm | 1 pièce |
| 10504302 | 45 μm | 1 pièce |
| 10229071 | 53 μm | 1 pièce |
| 10730853 | 40 μm | - |
| 10457581 | 560 μm | 1 pièce |
| 10015051 | 56 μm | 1 pièce |
| 10136411 | 630 μm | - |
| 10054931 | 600 μm | 1 pièce |
| 10741623 | 710 μm | 1 pièce |
| 10279161 | 75 μm | 1 pièce |
| 10126361 | 71 μm | 1 pièce |
| 10505262 | 80 μm | 1 pièce |
| 10719132 | 850 μm | 1 pièce |
| 10166601 | 900 μm | 1 pièce |
| 10320432 | 90 μm | 1 pièce |
| 10156601 | 800 μm | 1 pièce |
| 10448731 | 200 μm | - |
| 10166501 | 100 μm | 1 pièce |
| 10269021 | 500 μm | 1 pièce |
| 10448921 | 250 μm | 1 pièce |
| 10360332 | 63 μm | - |
| 10005051 | 50 μm | 1 pièce |
| 10238641 | 180 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit
10760273
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 20 μm |
| Type de produit | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| Comprend | Certificat de conformité ISO 3310/1 ou NFX 11-504 |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |