Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inoxydable pour tamis de test
Code produit 10360182 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100mm
150mm
200mm
203mm
305mm
315mm
400mm
450mm
Hauteur (métrique):
25mm
25,4mm
40mm
40 mm
50mm
50 mm
50,8mm
65 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
10360182 100mm 40mm 1 pièce
10146021 150mm 40mm 1 pièce
10153262 200mm 25mm 1 pièce
11964422 203mm 25,4mm 1 pièce
10136071 400mm 65 mm 1 pièce
10790843 305mm 40 mm 1 pièce
11347550 450mm 50 mm 1 pièce
12549737 315mm 75 mm 1 pièce
10238981 203mm 50,8mm 1 pièce
10585072 200mm 50mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10360182 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 60.010.000100
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de collecter les échantillons obtenus des tamis de test. Ces casseroles en acier inoxydable sont compatibles avec plusieurs tamis et agitateurs de tamis, en fonction du diamètre requis.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Type de produit Bac collecteur
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Tamis
Hauteur (métrique) 40mm
Diamètre (métrique) externe 100mm