Learn More
R&L Enterprises™ Bases de statif rectangulaires
Code produit 11715396 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la base Conditionnement
11715396 315 mm 1 pièce
11779593 160 mm -
11795376 200 mm 1 pièce
11705386 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11715396
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une excellente option pour la prise en charge des supports de cornue en laboratoire. R&L Enterprises™ Les socles rectangulaires pour supports de cornues sont fabriqués en acier avec une finition acrylique blanche.
  • Sans tige
  • Équipé de pieds en caoutchouc
  • Trou fileté M10 au centre d’un côté court
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) de la base 315 mm
Largeur (métrique) de la base 200 mm
Comprend Avec pieds en caoutchouc
Type de produit Plaque pour trépied