Learn More
R&L Enterprises™ Bases de statif rectangulaires
Codice prodotto. 11779593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Longueur (métrique) de la base Dimensione della confezione
11779593 160 mm -
11795376 200 mm 1 pièce
11705386 250 mm 1 pièce
11715396 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11779593
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Une excellente option pour la prise en charge des supports de cornue en laboratoire. R&L Enterprises™ Les socles rectangulaires pour supports de cornues sont fabriqués en acier avec une finition acrylique blanche.
  • Sans tige
  • Équipé de pieds en caoutchouc
  • Trou fileté M10 au centre d’un côté court
Specifica
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) de la base 160 mm
Largeur (métrique) de la base 100 mm
Comprend Avec pieds en caoutchouc
Type de produit Plaque pour trépied
Couleur Blanc
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.