Learn More
Fisherbrand™ Trépieds en acier inox
Code produit 10364881 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
150 mm
210 mm
260 mm
Largeur (métrique):
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10364881 150 mm 120 mm 1 pièce
10602282 210 mm 120 mm 1 pièce
10448402 210 mm 150 mm 1 pièce
10529961 260 mm 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10364881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.65€
    6.83€ / 1 pièces
    Économisez 0.82€
    10% de réduction
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux grâce à ce trépied en acier inox stable et portatif. Robuste et léger, ce trépied en acier inox FisherbrandTM dispose d’une hauteur réglable qui lui permet d’être utilisé par la plupart des gens.
  • Plateforme stable et portative pour le montage
  • La hauteur réglable permet d’être utilisée par la plupart des personnes
  • Facile à transporter
  • Robuste et léger
  • Utilisé comme support portatif dans une variété d’applicat
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 120 mm
Comprend Pieds en plastique
Type de produit Trépied
Finition Luminosité
Quantité 1 de chaque