Learn More
Agencinox™ Chariots en acier inoxydable
Code produit 11789503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11789503 750 x 500 mm 1 pièce
11789493 600 x 400 mm 1 pièce
11769503 600 x 430 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11789503 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 745
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces chariots pour une variété d’applications. Les chariots en acier inox Agencinox™ sont en acier inox 18/10 avec finition polie brillante.
  • Structure à usage intensif
  • Nettoyage aisé
  • Avec 2 poignées, plateaux formés
  • Cadre : Tube en acier inox 18/10 de 25 mm de dia.
  • Roulettes de diam. 75 mm
Spécification
Dimensions (L x l) 750 x 500 mm
Type de produit Chariot
Comprend Étagères
Capacité de charge (métrique) 100 kg
Matériau Inox 18/10
Nbre d’étagères 2