Learn More
Atrow™ Rack pour tubes en acier inoxydable
Description
- Diamètres des tubes : –10-13 mm, –16-20 mm ou 22-–25 mm
- Nombre de places : 12, 24 ou 48
- Options de matrice : 1x12, 4x3, 4x6 ou 4x12
Spécification
Spécification
| Capacité | Tubes (10 à 13 mm) |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Positions | 12 |
| À utiliser avec (équipement) | Pour tube à hémolyse |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 205 mm x 20 mm x 50 mm |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 13 mm |
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 1 x 12 |