Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles en acier inoxydable
Code produit 11735449 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Type de pointe:
Coudé
Courbe
Droit
Longue pointe fine
Pointe tranchante ultra fine
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe unitSize
11735449 10,8 cm Pointe tranchante ultra fine 1 pièce
11749909 10,8 cm Courbe 1 pièce
11705499 10,8 cm Coudé 1 pièce
11745449 12,7 cm Droit 1 pièce
11755449 14,0 cm Longue pointe fine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11735449 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0728706
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
  • Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
  • La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
  • Anti-magnétiques et résistants aux acides
Spécification
Type de pointe Pointe tranchante ultra fine
Nb par paquet Pièce
Longueur (impériale) 4,25 in
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 10,8 cm
Type de produit Pinces
Type Pince
Quantité Chaque
Modèle Droit