Learn More
Bochem™ Ciseaux universels en acier inoxydable
Code produit 10525611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
180 mm
200 mm
210 mm
Type de pointe:
Tranchant
Tranchant / rond
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe Conditionnement
10525611 180 mm Tranchant / rond 1 pièce
10517892 200 mm Tranchant 1 pièce
10060761 210 mm Tranchant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10525611 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4151
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ciseaux universels résistants aux températures extrêmes avec poignée en plastique. Les ciseaux universels en acier inoxydable Bochem™ sont fabriqués en acier inox résistant et durable.
  • Fabrication en acier inox.
  • Manche en plastique.
  • Résistant aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu’à 145°C).
Spécification
Type de produit Ciseaux universels
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Acier inoxydable, plastique
Type de pointe Tranchant / rond