Learn More
Tenak™ Rack de congélateurs vertical en acier inox pour boîtes cryogéniques
Code produit 15200664 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (16)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15200664 Boîtes (16) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15200664 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE23132B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    161.07€ / 1 pièces
    Économisez 2.93€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les racks de boîtes cryogéniques en acier inox pour congélateurs verticaux Tenak™ pour vos besoins de stockage cryogénique. Les divers racks en acier inox pour congélateurs de laboratoire peuvent accueillir différentes hauteurs et quantités
  • Convient à toutes les marques de congélateurs verticaux
  • Acier inox
  • Pour des boîtes cryogéniques de diverses capacités
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Capacité Boîtes (16)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 16
À utiliser avec (application) S’adapte à toute marque et à tout modèle de congélateur
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1
Quantité 1 de chaque
Profondeur (métrique) 558 mm
Type de produit Rack standard
Étagères 16
Hauteur (métrique) 221 mm
Array 4 x 4
Largeur (métrique) 139 mm