Learn More
Cole-Parmer™ Chariot utilitaire en acier inox, 2 étagères
Code produit 12345709 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1041 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12345709 1041 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12345709 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 4730016
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces chariots utilitaires durables à deux étagères pour une grande variété d’applications de laboratoire générales, de stockage et de transport. Le chariot utilitaire en acier inox Cole-Parmer™ est fabriqué en PEHD résistant. Il fournit une excellente résistance chimique à la plupart des substances, y compris la plupart des acides et des bases.
  • Très durable, fabriqué à partir d’une plateforme en acier émaillé et d’un berceau angulaire avec des étagères en PEHD robustes
  • Chariots à deux étagères fabriqués avec Microban™ , un produit antimicrobien qui protège les étagères contre les bactéries, les moisissures et le mildiou
  • Les étagères lisses et nettoyables par essuyage disposent d’une lèvre profonde de 44,5 mm pour contenir les déversements
  • Avec roulettes pivotantes
  • La poignée s’étend 711 mm au-dessus de la plateforme
  • Capacité 181 kg
Note:
La photo ci-dessus est uniquement représentative. L’unité réelle ne dispose que de 2 étagères.
Spécification
Type de produit Chariot utilitaire
Hauteur (métrique) 1041 mm
Longueur (métrique) 831,8 mm
Capacité de charge (métrique) 181 kg
Matériau Acier
Nbre d’étagères 2
Matériau de l’étagère PEHD
Largeur (métrique) 546 mm