Learn More
Fowler Vernier Pied à coulisse, acier inoxydable
Code produit 11774039 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11774039 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11774039 Fournisseur Fowler Code fournisseur 0992121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.81€
    84.18€ / 1 pièces
    Économisez 3.63€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cet acier inoxydable Vernier Pied à coulisse pour mesurer les dimensions intérieures, extérieures et la profondeur. Comporte des bords biseautés pour mesurer les vis.
  • Comporte des bords biseautés pour mesurer les vis.
Spécification
Type de produit Pied à coulisse
Précision ± 0,001 po
Description Vernier Pied à coulisse, acier inoxydable ; 0 à 6 in / 0 à 150 mm
Matériau Acier inoxydable
Plage 0 à 150 mm (0 à 6 in)
Résolution 0,001 in