Learn More
S Murray and Co™ Pincette en acier inoxydable
Code produit 12311379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
N° 4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12311379 N° 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12311379 Fournisseur S Murray and Co™ Code fournisseur E010/04
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces forceps pour la dissection et la manipulation des lames et des lamelles. Les pincettes en acier inox S Murray™ sont fabriquées en acier inox de qualité supérieure conformément aux spécifications de la norme ISO 7153-1.
  • Forceps en acier inox
  • Pour la dissection
Spécification
Type de produit Pinces, Watchmaker
Longueur (métrique) 110 mm
Matériau Acier inoxydable
Dimensions N° 4
À utiliser avec (application) Pour la dissection
Quantité Chaque