Learn More
Bochem™ Panier en fil d’acier inox, carré
Product Code. 10244271
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Unit Size:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l x H) Array Unit Size
10244271 400 x 300 x 200 mm 400 mm 1 pièce
10000751 150 x 150 x 150 mm - 1 pièce
10468812 180 x 180 x 180 mm 180 mm 1 pièce
10603462 160 x 160 x 160 mm 160 mm 1 pièce
10545031 200 x 200 x 150 mm 200 mm 1 pièce
10545221 250 x 150 x 150 mm 250 mm 1 pièce
10654032 300 x 200 x 150 mm 300 mm 1 pièce
10644032 200 x 200 x 200 mm 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10244271 Supplier Bochem™ Supplier No. 10120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    216.57€ / 1 pièces
    Économisez 45.43€
    17% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Stockez les articles de laboratoire dans le panier en fil d’acier inox Bochem™, carré. Il est robuste et stable.
  • Acier inox
  • Carré
  • Fond plat pour la stabilité
Specifications
Dimensions (L x l) 400 x 300 mm (L x l)
Dimensions (L x l x H) 400 x 300 x 200 mm
Poids (métrique) 1500 g
Comprend Poignée
Type de produit Panier en fil
Array 400 mm