Learn More
Micronova™ Brosse métallique en acier inoxydable
BIOPHARMA
Code produit 15501755 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
22,9 cm
40,6 cm
50,8 cm
71,1 cm
Diamètre (métrique) des poils:
0,64 cm
1,3 cm
1,9 cm
1,91 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
de 1,9 à 3,8 cm
Type de produit:
Brosse
Brosse en forme de J
Brosse en forme de S
Brosse nettoyante
Brosse pour pointe de ventilateur
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) des poils Type de produit Conditionnement
15501755 40,6 cm 5,72 cm Brosse en forme de J 1 pièce
15773004 22,9 cm 0,64 cm Brosse nettoyante 1 pièce
15783004 40,6 cm 1,3 cm Brosse nettoyante 1 pièce
15793004 40,6 cm 2,5 cm Brosse 1 pièce
15703014 40,6 cm 5,1 cm Brosse nettoyante 1 pièce
15763004 50,8 cm 1,91 cm Brosse nettoyante 1 pièce
15713014 40,6 cm 5,72 cm Brosse en forme de S 1 pièce
15690699 50,8 cm 1,9 cm Brosse nettoyante 1 pièce
15723014 71,1 cm de 1,9 à 3,8 cm Brosse pour pointe de ventilateur 1 pièce
15733014 40,6 cm 1,9 cm Brosse pour pointe de ventilateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15501755 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BRWM22512J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.68€
    40.02€ / 1 pièces
    Économisez 5.66€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des brosses métalliques durables en acier inoxydable avec des poils en nylon sont disponibles en différentes tailles pour le nettoyage des pièces, des tubes et des zones difficiles d'accès.
Micronova Les brosses métalliques en acier inoxydable sont excellentes pour nettoyer les vannes, les tubes, les cylindres, les chambres étroites et autres zones difficiles à nettoyer. Ces brosses durables sont suffisamment souples pour se plier au niveau de leurs raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus. Le modèle conique donne encore plus de polyvalence à vos tâches de nettoyage.
  • Nylon brosses à poils avec âme en fil d'acier inoxydable
  • Idéales pour le nettoyage des vannes, des tubulures, des cylindres et des chambres étroites
  • Suffisamment flexibles pour se courber au niveau des raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus
  • Le modèle conique permet de réaliser des tâches de nettoyage encore plus polyvalentes
  • Disponibles en plusieurs diamètres allant de 0,25 à 2 in
Spécification
Type de produit Brosse en forme de J
Bristle Type Raideur moyenne
Color-coded Oui
Matériau de la poignée Fil en acier inoxydable avec prise en main plastifiée
Type de poignée Filetage type ACME
Types de pointes Extrémité de touffe
Stérilité Non stériles
Aspect Brosse métallique^ Flexbrush, brosse métallique flexible en forme de pouce, en acier inoxydable sur manche en plastique avec raccord trapézoïdal.
Autoclavable Autoclavable
Instructions d’entretien L'article peut être nettoyé après utilisation et suspendu pour un séchage et une hygiène optimaux. La flexibilité de la tête permet aux utilisateurs de la « modeler » pour des applications de nettoyage personnalisées.
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat de conformité ; Matériaux approuvés par la FDA
Couleur Blanc
Contenu et stockage À conserver dans un endroit sec, à température ambiante et avec une circulation d'air idéale.
Diamètre (impériale) des poils 2,25 po
Diamètre (métrique) des poils 5,72 cm
Dimensions (L x l x H) 16 x 2,2 x 2,2 in (40,6 x 5,7 x 5,7 cm)
Jetable Réutilisable
Filtré Produit non filtré
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Les brosses sont flexibles et permettent de nettoyer les conduits, l'extérieur des tuyauteries ou l'intérieur des cuves.
À utiliser avec (équipement) poignées de la série STAH ou STAEH ; Couvertures FlexBrushTM
Comprend Sans poignée
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (impériale) de la brosse 12 in
Longueur (impériale) de la poignée 4 in
Longueur (métrique) 40,6 cm
Longueur (métrique) de la brosse 30.4 cm
Longueur (métrique) de la poignée 10.2 cm
Matériau Nylon, acier inoxydable (304), plastique
Conditionnement Chaque brosse est emballée individuellement.
Quantité 12/Cs.
Résistant à Désinfectants et solutions de nettoyage standard
Dimensions 16 x 10 x 8 in
Poids (impériale) 9 lb.
Poids (métrique) 4.08 kg
Largeur (impériale) des poils 2,25 in
Largeur (métrique) des poils 5,7 cm