Learn More
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple de type K à fil pour fours
Code produit 10482604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
1,5mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la sonde Conditionnement
10482604 1,5mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10482604 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI766Z
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des relevés de température extrêmement précis à l’intérieur des fours. La sonde thermocouple de type K à fil Hanna Instruments™ pour fours est une sonde thermocouple fine et robuste dotée d’un fil de 1 m. Elle est conçu pour être utilisée avec la poignée de sonde interchangeable HI766HD et un thermomètre à thermocouple compatible.
La sonde thermocouple de type K pour fours est conçue pour mesurer les températures à l’intérieur des fours, ce qui peut s’avérer difficile avec les sondes traditionnelles. Le capteur à fil en acier inoxydable s’étend à 1 m (3,3 ft) du connecteur thermocouple du compteur. Le temps de réponse d’une mesure est affecté par la position du capteur par rapport à la substance mesurée. La construction à fils offre une réponse rapide en 4 secondes de la mesure de la température.
  • Structure en acier inox robuste et résistante à la corrosion
  • Possibilité de mesurer les fours à des températures allant jusqu’à 1100°C (2000°F)
  • Sonde à pointe fine de 255 mm (10 po)
  • Temps de réponse : 4 secondes (90 % de la valeur finale)
Spécification
Diamètre (impériale) de la sonde 0,06 in
Diamètre (métrique) de la sonde 1,5mm
À utiliser avec (application) Mesure de la température dans les fours
Longueur (impériale) de sonde 10 po
Longueur (métrique) 255 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Longueur (métrique) globale 225 mm
Longueur (métrique) de sonde 255 mm
Matériau Acier inoxydable
Durée de mesure 4 s
Type de sonde Sonde à fils
Type de produit Sonde thermocouple pour four
Température max. (métrique) 1100°C
Température min. (métrique) 1100°C
Plage de températures (métrique) 1100°C
À utiliser avec (équipement) Modèles HI-935005, HI-935002, HI-93531, HI-93531N, HI-93531R, HI-93532R, HI-93530, HI-93530N, HI-9063, HI-93551, HI-93551N, HI-93542, HI-93552R
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.