Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage à vis sans fin
Code produit 10595624 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 à 16 mm de diamètre
12 à 20 mm de diamètre
16 à 27 mm de diamètre
20 à 32 mm de diamètre
8 à 12 mm de diamètre
de 25 à 40 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
10595624 8 à 12 mm de diamètre 10 pièces
16616703 de 25 à 40 mm 10 pièces
15784068 20 à 32 mm de diamètre 10 pièces
10428151 10 à 16 mm de diamètre 10 pièces
10263020 12 à 20 mm de diamètre 10 pièces
10550784 16 à 27 mm de diamètre 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10595624 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 86770812
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En acier inox 1,4016
  • Avec filetage
  • La vis est revêtue de zinc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 8 à 12 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec Tuyaux
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille de la tubulure 8 à 12 mm de diamètre
Type de produit Clip de serrage à vis sans fin