Description
- Accessoires
- Pour une utilisation avec la pipette répétitive électronique HandyStep™ Touch et Touch S
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Noir / blanc |
| Capacité | Pipette électronique |
| Matériau | Plastique |
| Positions | 1 |
| Forme | Horizontal |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | HandyStep Tactile / Tactile S |
| Quantité | 1 |
| Afficher plus |