Learn More
Fisherbrand™ Support en H
Code produit 11719327 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
Ouverture avant de 245 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11719327 Ouverture avant de 245 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719327
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en fonte et peints en acrylique bleu pour une utilisation avec les agitateurs et plus encore.
  • Pour utilisation avec des tiges en acier nickelé de 18 mm de diamètre de 700 mm de longueur
  • D’autres longueurs peuvent être fournies sur demande
  • Longueur de jambe de 270 mm, ouverture avant de 245 mm, poids de 5,5 kg
  • Conçu pour répondre aux exigences d’un laboratoire moderne
  • La canne est vendue séparément sous le numéro de catalogue Fisher 11739327.
Spécification
Hauteur (métrique) 210 mm
Longueur (métrique) Ouverture avant de 245 mm
Longueur (métrique) de la base Longueur de pied de 270 mm
Type de produit Support
Forme Forme en H
À utiliser avec (équipement) Tiges en acier de 700 mm de long
Poids (métrique) 5,5 kg