Learn More
Integra Biosciences™ Support
Code produit 10328811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10328811 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10328811 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 155501
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit d’opérateurs manuels VACUBOY comprend : Opérateur manuel VACUBOY, support, adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur, adaptateur d’aspiration à 1 canal en acier inoxydable de 40 mm, adaptateur d’aspiration à 8 canaux en acier inoxydable de 40 mm, adaptateur d’aspiration à 1 canal en plastique pour pointes jetables, adaptateur d’aspiration en plastique à 1 canal pour pointes jetables avec éjecteur, adaptateur d’aspiration en plastique à 8 canaux pour pointes jetables avec éjecteur. Peuvent être utilisés avec les systèmes de vide VACUSAFE comfort. Gamme complète d’accessoires disponibles. Permet de disposer de résidus liquides de manière fiable, précise et pratique :
  • Avec un volume dosé avec précision
  • Sans perte de gouttes
  • Sans risque de contamination
  • Sans causer de fatigue
  • L’opérateur manuel, le cœur du système, est à faible consommation et peut être utilisé comme un aspirateur à 8 canaux ou monocanal
  • Toutes les pièces en contact avec les liquides sont autoclavables
Spécification
Description Support de paillasse Vacuboy