Learn More
R&L Enterprises™ Tiges nickelées
Code produit 11729327 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
700 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11729327 700 mm 1 pièce
11739327 1000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11729327
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges nickelées R&L Enterprises™ sont résistantes et durables.
  • Filetés
  • Diamètre de filetage 13 mm
  • La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Dimensions (L x l) 700 x 18 mm
Longueur (métrique) 700 mm
Type de produit Statif
Diamètre du filetage 13 mm