Learn More
Fisherbrand™ Autoclave classique standard
Code produit 30242850 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Prise UE et R.-U.
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30242850 Prise UE et R.-U. 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00€
    1264.79€ / 1 unités
    Économisez 355.21€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave défini sur 126° C.
Autologue 9 L prêt à l’emploi réglé à 126° C.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité CE
Couleur Blanc, Bleu
Capacité (impériale) 2 gallons
Capacité (métrique) 9 L
Profondeur (métrique) de la chambre 230 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 8,4 in
Profondeur (impériale) de la chambre 9,2 po
Diamètre (métrique) de la chambre 210 mm
Longueur (impériale) 9,1 in
Longueur (métrique) 228 mm
Modèle Prise UE et R.-U.
Type de produit Autoclave
Température (impériale) 259° F
max. (métrique) 126° C
Fréquence 50 Hz
Programmabilité Non
Tension 230 V