Learn More
Consort™ Électrodes de conductivité
Description
Lors de l’étalonnage ou de la mesure, toutes les solutions doivent être agitées doucement afin d’assurer une véritable représentation du contenu. Des solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue doivent être choisies. Rincez l’électrode deux fois entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer. Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure.
- Les options incluent le modèle de terrain standard, le modèle de microvolume et le modèle à haute conductivité
- Compensation automatique de la température (ATC Pt1000) intégrée, avec 2 connexions banane pour ATC
- Comprend également un câble de 1 m et 1 connexion BNC
- L’indicateur de stabilité s’affiche lorsque les relevés doivent être pris
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 1 cm-1 |
| Types de connecteurs | BNC, 2 x fiches bananes |
| À utiliser avec (application) | Utilisation sur le terrain / générale, conductivité faible / moyenne |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |
| Type | Électrodes de conductivité |
| Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 110 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Matériau | Corps en époxy, plaques en graphite |
| Comprend | Câble de 1 m, 2 connexions banane pour ATC, 1 connexion BNC |
| Afficher plus |