Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets dangereux jetables en PP standard
Code produit 10045580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
38 L
60 L
110 L
Conditionnement:
100 pièces
350 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10045580 2,5 L 100 pièces
13437477 110 L 350 pièces
10676483 38 L 500 pièces
10779331 60 L 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10045580 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 7001000
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces sacs pour l’élimination des consommables contaminés. Les sacs jetables en polypropylène standard Ratiolab™ sont fabriqués en film polypropylène très solide avec une large couture au fond.
  • Autoclavables à 121°C
  • Le sachet ne doit pas être complètement fermé pour l’autoclavage
  • Support de paillasse pratique, revêtement en plastique, avec 3 pieds en caoutchouc disponibles pour la taille de sachet 200 x 300 mm
Spécification
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Dimensions (L x l) 200 × 300 mm (L × H)
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (métrique) 2,5 L
Épaisseur (métrique) 50 μm