Learn More
Ratiolab™ Sacs à déchets dangereux jetables en PP standard
Code produit 13437477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
38 L
60 L
110 L
Conditionnement:
100 pièces
350 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13437477 110 L 350 pièces
10676483 38 L 500 pièces
10045580 2,5 L 100 pièces
10779331 60 L 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13437477 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 7001300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    271.05€ / 350 pièces
    Économisez 17.95€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces sacs pour l’élimination des consommables contaminés. Les sacs jetables en polypropylène standard Ratiolab™ sont fabriqués en film polypropylène très solide avec une large couture au fond.
  • Autoclavables à 121°C
  • Le sachet ne doit pas être complètement fermé pour l’autoclavage
  • Support de paillasse pratique, revêtement en plastique, avec 3 pieds en caoutchouc disponibles pour la taille de sachet 200 x 300 mm
Spécification
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Dimensions (L x l) 700 × 1100 mm (L × H)
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (métrique) 110 L
Épaisseur (métrique) 50 μm