Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard
Code produit 11465859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11465859 48 mm 1 pièce
11445859 6,4 mm 1 pièce
11455859 16 mm 1 pièce
11581060 20,4 mm 1 pièce
11591060 29 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11465859 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132709
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
  • Grade de membrane
  • Type de membrane : RC
  • Seuil de poids moléculaire : 12 à 14 K
Spécification
Type de produit Membrane pour dialyse
MWCO 12 à 14 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Format Tubing
Diamètre (métrique) 48 mm
Diamètre (impériale) 1,88 in
Longueur (impériale) 50 pieds
Longueur (métrique) 15 m
Capacité (métrique) 18 mL
Quantité 50/boîte
À utiliser avec (application) Certains rouleaux de tubulure ne contiennent pas de glycérine et ne nécessitent pas de trempage avant utilisation