Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard
Code produit 11591060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11591060 29 mm 1 pièce
11465859 48 mm 1 pièce
11445859 6,4 mm 1 pièce
11455859 16 mm 1 pièce
11581060 20,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11591060 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.86€
    334.00€ / 1 pièces
    Économisez 310.86€
    48% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure de dialyse polyvalente est idéale pour la dialyse générale dans une grande variété d’applications et de volumes
  • Grade de membrane
  • Type de membrane : RC
  • Seuil de poids moléculaire : 12 à 14 K
Spécification
Type de produit Spectra/Por 4 tubes de dialyse
MWCO 12 à 14 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 29 mm
Diamètre (impériale) 1,14 in
Longueur (impériale) 100 pi
Longueur (métrique) 30 m
Formule Contient de la glycérine comme humectant
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité 100/paquet
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage