Learn More
Fisherbrand™ Couvercle de rotor standard
Code produit 12932051 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Mini-centrifugeuse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12932051 Mini-centrifugeuse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12932051
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une protection contre la rotation du contenu de la centrifugeuse. Le couvercle de rotor standard Fisherbrand™ doit être placé sur la mini-centrifugeuse avant utilisation.
  • À utiliser avec Fisherbrand™ Mini-centrifugeuse
  • Contenance : tube de 12 mL x 1,5 mL/2,0 mL
  • Limite le bruit et l'aspiration pouvant s'échapper des tubes
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
Type Couvercle de rotor
Capacité Aucun
FCR max. Aucun
Vitesse max. Aucun
À utiliser avec (équipement) Mini-centrifugeuse
Biocontainment Non